Läs mer
MedChemExpress Dihydroethidium
Produktkod. 16478748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16478748 10 mg
1 options
Produktkod. 16478748
Brand: MedChemExpress HYD0079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Dihydroethidium(Hydroethidine; PD-MY 003) is a superoxide indicator; exhibits blue-fluorescence in the cytosol until oxidized, where it intercalates within the cell's DNA, staining its nucleus a bright fluorescent red(Ex/Em=518/616 nm)
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 50 mg/mL (158.52 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 315.41 g/mol
CAS 104821-25-2
Synonym Hydroethidine ∣ PD-MY 003