missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Dihydrofluorescein diacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 mg |
| Förvaringskrav | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Löslighet | DMSO : ≥ 106.5 mg/mL (254.54 mM) |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 35340-49-9 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.4 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?