Läs mer
Dihydrofluoresceindiacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497059
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497059 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15497059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65759.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fluorescerande färgämne för att detektera intracellulära oxidanter
Fluorescerande färgämne för att detektera intracellulära oxidanter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35340-49-9
Molekylformel C24H18O7
Molekylvikt (g/mol) 418.401
MDL-nummer MFCD00005056
InChI-nyckel YKSJJXGQHSESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrofluorescein diacetate, 2-3,6-diacetoxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, diacetyldihydrofluorescein, 2-3,6-diacetoxy-9h-xanth-9-yl benzoic acid, 2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, dihydrofluorescein diacetate h2fda, 2-3,6-diacetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid, 2-3,6-bis acetyloxy-9h-xanthen-9-yl benzoic acid #
PubChem CID 629056
IUPAC-namn 2-(3,6-diacetyloxi-9H-xanten-9-yl)bensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C(C3=C(O2)C=C(C=C3)OC(=O)C)C4=CC=CC=C4C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrofluorescein diacetate
Smältpunkt 213°C to 215°C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 364167
Formel vikt 418.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.