missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydrofolate Reductase/DHFR Antibody (OTI6G7), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-70569F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Dihydrofolate Reductase/DHFR Monoclonal specifically detects Dihydrofolate Reductase/DHFR in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| Dihydrofolate Reductase/DHFR | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| DHFR | |
| Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human Dihydrofolate Reductase/DHFR expression vector. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI6G7 | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| DHFRP1, dihydrofolate reductase, DYR, EC 1.5.1.3 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Cancer | |
| 1719.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering