Läs mer
Dihydroformononetin, TRC
Produktkod. 30133159
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133159 50 mg
30137616 10 mg
30005772 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45333850MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4626-22-6
Molekylformel C16 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 270.281
IUPAC-namn 7-hydroxy-3-(4-metoxyfenyl)kroman-4-one
LEDER COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydroformononetin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Formel vikt 270.0892