Läs mer
dihydrofuran-3(2h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrofuran-3(2H)-one |
| CAS Min % | 95.0 |
| Kvantitet | 5 g |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Formel vikt | 86.09 |
| Procent renhet | 95% |