Läs mer
dihydrofuran-3(2h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10490764
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490764 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10430954 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10490764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08444DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 22929-52-8
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD07778393
InChI-nyckel JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC-namn oxolan-3-on
LEDER C1COCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrofuran-3(2H)-one
CAS Min % 95.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Formel vikt 86.09
Procent renhet 95%