Läs mer
Dihydrogendinitrosulfatoplatinat(II)-lösning, Pt 4–6 % (forts. Pt)
Produktkod. 11450300
Change view
Kvantitet:
∼0,5 g
∼10 g
∼2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450300 ∼0,5 g 0.5g
11430300 ∼2 g 2g
11440300 ∼10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450300 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012627.NJ
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 12033-81-7 | H2N2O8PtS | 385,16 g/mol
Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II)-lösning används vid framställning av elektroutfällning av platinafilmer och biokompatibel platinatunnfilmelektronisk utfällning på tennsubstrat, som fungerar som sammanbindningsmaterial för implanterbara medicinska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12033-81-7
Molekylformel H2N2O8PtS
Molekylvikt (g/mol) 385.16
MDL-nummer MFCD00064668
InChI-nyckel SPPCQWREVYSZTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii, dinitroplatinum; sulfuric acid, dihydrogen dinitrosulfatoplatinate ii solution, pt cont. pt
PubChem CID 102602532
IUPAC-namn platina;svavelsyra;dinitrit
LEDER [H+].[H+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-][N+](=O)[Pt++][N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Dihydrogen dinitrosulfatoplatinate(II) solution
Namnnotering Punkt 4–6 % (forts. Patient)
Färg Brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet ∼0,5 g
Utseende Brun vätska
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 384.17 (Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.