Läs mer
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, 99% (metals basis), Ir 38-42%
Produktkod. 11321658
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321658 5 g 5g
11311658 1 g 1g
11301658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011031.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110802-84-1 | Cl6H2Ir | 406.93 g/mol
Divätehexakloroiridat(IV)-hydrat är involverat i den elektrokemiska syntesen av polyanilin på ytan av icke-ädelmetallelektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110802-84-1
Molekylformel Cl6H2Ir
Molekylvikt (g/mol) 406.93
MDL-nummer MFCD00149906
InChI-nyckel IBMVGQBDTOACBV-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hydrogen hexachloroiridate(IV); Chloroiridic acid
PubChem CID 16211483
LEDER [H+].[H+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Färg Svart
Fysisk form Lump
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and water
IUPAC-namn diväte hexakloriridiumtetrakis(ylium)
Formel vikt 406.93 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ir 38 to 42%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.