Läs mer
Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate, Premion™, 99.95% (metals basis), Os 37% min
Produktkod. 11356568
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356568 0.5 g 0.5g
11346568 1 g 1g
11336568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356568 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012178.02
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27057-71-2 | H2Cl6Os | 404.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27057-71-2
Molekylformel H2Cl6Os
Molekylvikt (g/mol) 404.93
MDL-nummer MFCD00011329
InChI-nyckel GCRLVKBHFZOVLQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym Hydrogen hexachloroosmate(IV); Chloroosmic acid
IUPAC-namn hexakloroosmium
LEDER Cl[Os](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Svart
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel H2OsCl6·xH2O
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3260
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 404.93 (Anhydrous)
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Os 37% min.
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.