Läs mer
Dihydrogen Hexachloroplatinate Hexahydrate, TRC
Produktkod. 30377361
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377361 5 g
1 options
Produktkod. 30377361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4506305G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen Hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
CAS 18497-13-7
Molekylformel Cl6 Pt H2 . 6 H2 O
Kvantitet 5 g
Synonym Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Dihydrogen Hexachloroplatanate(2-) Hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate(2-) hexahydrate, Hexachloroplatinic acid hexahydrate, NSC 4958
InChI formel InChI=1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Pt-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn hexachloroplatinum(2-);hydron;hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 517.9
Formel vikt 514.8569