Läs mer
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, ACS, Premion™, 99.95% (metals basis), Pt 37.5% min
Produktkod. 11393318
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393318 5 g 5g
11303328 1 g 1g
11383318 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036259.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18497-13-7 | Cl6H14O6Pt | 517.89 g/mol
Divätehexaklorplatinat(IV)hexahydrat används för bestämning av kalium. Det används också för rening av platina genom att behandla det med ammoniumklorid flödat genom uppvärmning av ammoniumhexaklorplatinat med väte ger elementär platina. Den kan även användas inom katalys, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och mikroskopi. Det är en prekursor för framställning av andra platinakatalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18497-13-7
Molekylformel Cl6H14O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 517.89
MDL-nummer MFCD00149910
InChI-nyckel PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydrathexaklorid
LEDER [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Färg Röd till brun
Fysisk form Lump
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formel vikt 517.91 (409.82 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red-brown lump
Densitet 2.43
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.