Läs mer
Dihydrogenhexakloroplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11351698
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351698 1 g 1g
11361698 5 g 5g
11371698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011051.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För katalys, elektroplätering, pHotografi | CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Katalys, elektroplätering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck, mikroskopi.Divätehexakloroplatinat(IV)hexahydrat används för bestämning av kalium. Det används också för rening av platina genom att behandla det med ammoniumklorid följt av uppvärmning av ammoniumhexaklorplatinat med väte, vilket ger elementär platina. Den kan även användas inom katalys, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och mikroskopi. Det är en prekursor för framställning av andra platinakatalysatorer. Utöver detta används det också som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26023-84-7
Molekylformel Cl6H2Pt
Molekylvikt (g/mol) 409.80
MDL-nummer MFCD00149909
InChI-nyckel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC-namn diväte hexaklorplatinumtetrakis(ylium)
LEDER [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Färg Orange till Vit
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formel vikt 409.82 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.43
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.