Läs mer
Divätehexaklorplatinat(IV)hydrat, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11341698
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341698 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11341698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011051.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 26023-84-7 | H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Katalys, elektroplätering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck, mikroskopi.Divätehexakloroplatinat(IV)hexahydrat används för bestämning av kalium. Det används också för rening av platina genom att behandla det med ammoniumklorid följt av uppvärmning av ammoniumhexaklorplatinat med väte, vilket ger elementär platina. Den kan även användas inom katalys, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och mikroskopi. Det är en prekursor för framställning av andra platinakatalysatorer. Utöver detta används det också som ett analytiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Katalys, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, framställning av fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck, mikroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 60°C (decomposition)
CAS 26023-84-7
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Synonym CPA;Chloroplatinic acid
Procent renhet 99.9%