Läs mer
Dihydrogenhexakloroplatin(IV)-hydrat, Premion™ 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11300288
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300288 1 g 1g
11390278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043696.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409,80 g/mol
Divätehexaklorplatinat(IV)hydrat används vid framställning av platinametall och dess föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26023-84-7
Molekylformel Cl6H2Pt
Molekylvikt (g/mol) 409.80
MDL-nummer MFCD00149909
InChI-nyckel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexachloroplatinic acid hydrate
IUPAC-namn diväte hexaklorplatinumtetrakis(ylium)
LEDER [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Smältpunkt 60°C (decomposition)
Färg Röd till brun
Analysprocentintervall 99.999% (metals basis)
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formel vikt 409.82 (Anhydrous)
Fysisk form Kristaller
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.