Läs mer
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution, Pt 20% (cont. Pt)
Produktkod. 11410251
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
Produktkod. 11410251
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040177.NA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16941-12-1
Divätehexaklorplatinat(IV) används som katalysator vid bestämning av kalium och vid rening av platina. Det används också i katalysreaktioner, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, producerar fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och i mikroskopi. I närvaro av koppar(II)klorid används den för att katalysera fotooxygeneringen av alkoholer till aldehyder eller ketoner. Det spelar en viktig roll vid intramolekylär hydrosilylering av en alkyn och hydrosilyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16941-12-1
MDL-nummer MFCD00011330
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution
Färg Röd till brun
Linjär formel H2PtCl6
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,7526
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formel vikt 409.82 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 20% (cont. Pt)
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.