Läs mer
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution, Pt 20% (cont. Pt)
Produktkod. 11430251
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430251 0.5 g 0.5g
11410251 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430251 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040177.NJ
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 16941-12-1
Divätehexaklorplatinat(IV) används som katalysator vid bestämning av kalium och vid rening av platina. Det används också i katalysreaktioner, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, producerar fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och i mikroskopi. I närvaro av koppar(II)klorid används den för att katalysera fotooxygeneringen av alkoholer till aldehyder eller ketoner. Det spelar en viktig roll vid intramolekylär hydrosilylering av en alkyn och hydrosilyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16941-12-1
MDL-nummer MFCD00011330
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution
Färg Röd till brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet 0.5 g
Linjär formel H2PtCl6
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,7526
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formel vikt 409.82 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 20% (cont. Pt)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.