Läs mer
Divätehexaklorplatinat(IV)-lösning, Pt 20% (forts. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Divätehexaklorplatinat(IV) används som katalysator vid bestämning av kalium och vid rening av platina. Det används också i katalysreaktioner, galvanisering, fotografi, platinaspeglar, tryck för etsning av zink, producerar fin färg i glas och porslin, outplånligt bläck och i mikroskopi. I närvaro av koppar(II)klorid används den för att katalysera fotooxygeneringen av alkoholer till aldehyder eller ketoner. Det spelar en viktig roll vid intramolekylär hydrosilylering av en alkyn och hydrosilyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 16941-12-1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Molekylformel | H{2}Cl{6}Pt |