Läs mer
Divätehexafluortitanat, 60% vikt/vikt vattenhaltig. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394697
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394697 500 g 500g
11304707 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039736.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17439-11-1
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17439-11-1
MDL-nummer MFCD00049647
Synonym Fluorotitanic acid; Hydrogen hexafluorotitanate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexafluorotitanate
Densitet 1.69 g/mL
Odör Pungent
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2922
Formel vikt 163.91
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 60% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.