Läs mer
Dihydrogen hexafluorozirconate, 45 % w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338268
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338268 2 kg 2kg
11328268 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11338268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039462.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Dihydrogen hexafluorozirconate används vid tillverkning av optiskt glas och fluozirconate. Den fungerar som en föregångare till keramiska tunna filmer av zirkoniumdioxid. Vidare används den för ytförbehandlingar på stål för att förhindra korrosion. Utöver detta används det i produktionen av atomenergiindustrin, avancerade elektriska material och eldfasta material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12021-95-3
Molekylformel F6H2Zr
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD00082965
InChI-nyckel PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Synonym Hexafluorozirconic acid; Hydrogen hexafluorozirconate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexafluorozirconate
Färg Färglös
Densitet 1.51 g/mL
Kvantitet 2 kg
UN-nummer UN2922
Löslighetsinformation Blandbar med syra-bas-lösningar.
Formel vikt 207.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 45% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.