Läs mer
Dihydrogenhexahydroxyplatinat(IV), 99,9 % (metallbas), Pt 61,0 % min
Produktkod. 11301708
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301708 0.5 g 0.5g
11391698 1 g 1g
11381698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11301708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011052.02
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51850-20-5 | H8O6Pt | 299,14 g/mol
Divätehexahydroxiplatinat(IV) används som en prekursor för att producera platinadioxid (II), en katalysator för hydrogenering och hydrogenolys av karbonylgrupp- eller C-Cl-bindningar i acylklorider. Det fungerar också som en prekursor för att producera andra platinaföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51850-20-5
Molekylformel H8O6Pt
Molekylvikt (g/mol) 299.14
MDL-nummer MFCD00058744
InChI-nyckel ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Synonym Hexahydroxyplatinic acid; Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
IUPAC-namn platina(4+)-divätehexahydroxid
LEDER [H+].[H+].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Pt+4]
Specifica
Kemiskt namn eller material Dihydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Gult
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 299.17
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt ≤61.0%
Fysisk form Kristallin
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.