missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydrogenistein, TRC

Produktkod. 30370591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370591 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30370591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44971050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydrogenistein
CAS 21554-71-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H12 O5
Kvantitet 50 mg
Synonym 4',5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one, 4',5,7-trihydroxyisoflavanonel, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
InChI formel InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
LEDER Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molekylvikt (g/mol) 272.25
Formel vikt 272.0685
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.