Läs mer
Dihydrojasmon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439556 25 g 25g
11449556 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19298.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1128-08-1 | C11H18O | 166.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1128-08-1
Molekylformel C11H18O
Molekylvikt (g/mol) 166.26
MDL-nummer MFCD00036480
InChI-nyckel YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrojasmone, 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-enone, jasmone, dihydro, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-pentyl, 2-pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, dihydrojasmone natural, 3-methyl-2-n-pentanyl-2-cyclopenten-1-one, 2-amyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, unii-y953r7pp90, fema no. 3763
PubChem CID 62378
IUPAC-namn 3-metyl-2-pentylcyklopent-2-en-1-on
LEDER CCCCCC1=C(C)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrojasmone
Densitet 0.91
Kokpunkt 120°C to 121°C (12 mmHg)
Flampunkt 121°C (250°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906471
Formel vikt 166.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.