Läs mer
Tocris Bioscience™ Dihydrokainic acid
Beskrivning
Dihydrokainic acid is an EAAT2(GLT1)-selective non-transportable inhibitor of L-glutamate and L-aspartate uptake (Ki = 23 μM). 130-fold selective over EAAT1 and EAAT3 (Ki > 3 mM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrokainic acid |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 215.25 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |