Läs mer
Dihydrokavain, MedChemExpress
Beskrivning
Dihydrokavain is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrokavain |
| CAS | 587-63-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H16O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7,8-Dihydrokawain 7,8-Dihydrokavain Marindinin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (430.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=CC=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Visa mer |