Läs mer
Dihydromethysticin, MedChemExpress
Beskrivning
Dihydromethysticin is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydromethysticin |
| CAS | 19902-91-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H16O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (+)-Dihydromethysticin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (361.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Visa mer |