Läs mer
Dihydromyrcenol, 99,1 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426672 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11426672 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215090625
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydromyrcenol
CAS 18479-58-8
Färg Färglös
Molekylformel C10H20O
MDL-nummer MFCD00004474
Kvantitet 25 g
Synonym dihydromyrcenol, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, 7-octen-2-ol, 2,6-dimethyl, 1,1,5-trimethyl-6-heptenol, 1-2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, dsstox_cid_9317, myrcenol, 6,10-dihydro, dsstox_rid_78761
InChI-nyckel XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CCCC(C)(C)O)C=C
IUPAC-namn 2,6-dimetylokt-7-en-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 156.269
PubChem CID 29096
ChEBI CHEBI:87528
Formel vikt 156.27
Fysisk form Vätska