missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydromyrcenol |
| CAS | 18479-58-8 |
| Färg | Färglös |
| Molekylformel | C10H20O |
| MDL-nummer | MFCD00004474 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | dihydromyrcenol, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, 7-octen-2-ol, 2,6-dimethyl, 1,1,5-trimethyl-6-heptenol, 1-2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, dsstox_cid_9317, myrcenol, 6,10-dihydro, dsstox_rid_78761 |
| InChI-nyckel | XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(CCCC(C)(C)O)C=C |
| IUPAC-namn | 2,6-dimetylokt-7-en-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?