missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydromyrcenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydromyrcenol |
| CAS | 18479-58-8 |
| Molekylformel | C10 H20 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol, 1,1,5-Trimethyl-6-heptenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3 |
| LEDER | CC(CCCC(C)(C)O)C=C |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.265 |
| Formel vikt | 156.151 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?