Läs mer
Dihydrophytol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrophytol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H42O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h17-21H,6-16H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 298.3236 |