missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydropleuromutilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydropleuromutilin |
| CAS | 42302-24-9 |
| Molekylformel | C22H36O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-acetic Acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O5/c1-6-20(4)11-16(27-17(25)12-23)21(5)13(2)7-9-22(14(3)19(20)26)10-8-15(24)18(21)22/h13-14,16,18-19,23,26H,6-12H2,1-5H3/t13-,14+,16-,18+,19+,20-,21?,22?/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)CO)C2(C)[C@H](C)CCC3(CCC(=O)[C@@H]23)[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 380.52 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?