Läs mer
Dihydropyran, TRC
Produktkod. 30382084
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30382084 25 g
1 options
Produktkod. 30382084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45340525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydropyran
CAS 110-87-2
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 25 g
Synonym 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-1,2-pyran, Dihydro-pyran, 2,3-Dihydro-4H-pyran, 2,3-Dihydro-γ-pyran, 2H-3,4-Dihydropyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran, 5,6-Dihydro-4H-pyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran, NSC 57860, NSC 73472, δ2-Dihydropyran, DHP
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
LEDER C1COC=CC1
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575