Läs mer
(+)-Dihydroquinidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Dihydroquinidine |
| CAS | 1435-55-8 |
| Molekylformel | C20H26N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (9S)-, Hydroquinidine (6CI,7CI,8CI), (+)-Hydroquinidine, (9S)-10,11-Dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol, 10,11-Dihydroquinidine, Dihydroquinidine, Hydroconquinine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34 |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.43 |
| Formel vikt | 326.1994 |