Läs mer
Dihydroresveratrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroresveratrol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2 |
| Formel vikt | 230.0943 |