Läs mer
Dihydrosafrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrosafrole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h4-6H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 164.0837 |
| Procent renhet | >95% |