Läs mer
Dihydrosafrole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrosafrole |
| CAS | 94-58-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole, 5-propyl-, Benzene, 1,2-(methylenedioxy)-4-propyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Propyl-1,3-benzodioxole, Safrole, dihydro- (6CI), 1,2-(Methylenedioxy)-4-propylbenzene, 2',3'-Dihydrosafrole, 5-Propylbenz[1,3]dioxole, Dihydrosafrol, Dihydrosafrole, NSC 27867, NSC 33707 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h4-6H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-propyl-1,3-benzodioxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Visa mer |