Läs mer
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Produktkod. 16461588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16461588 5 mg
1 options
Produktkod. 16461588 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0902
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 333.34 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.04%
Löslighet DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Synonym 13,14-Dihydrosanguinarine
Mål Fungal