missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dihydrostreptomycin Sesquisulfat, TRC

Produktkod. 30011749
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011749 10 g
30004250 500 mg
30007419 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011749 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44953510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5490-27-7
Molekylformel 2 C21 H41 N7 O12 . 3 H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 1461.42
Synonym D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:3) (salt) (9CI), Streptomycin, dihydro-, sulfate (2:3) (salt) (8CI), Didromycin, Didromycine, Dihydrostreptomycin 3/2 sulfate, Dihydrostreptomycin sesquisulfate, Dihydrostreptomycin sulfate, Double-mycin, Panstreptin, Sol-Mycin, Streptomagna
IUPAC-namn 1-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-3-karbamimidamido-4-[(2R,3R,4R,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-3-(metylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymetyl)-5-metyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyklohexyl]guanidin; Svavelsyra
LEDER CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)CO.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]5(O)CO.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dihydrostreptomycin sulfate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C21H41N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
Formel vikt 1460.4648
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.