Läs mer
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Produktkod. 16492319
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16492319 1 g
1 options
Produktkod. 16492319 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1241
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
MedChemExpress Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H41N7O12.3/2H2SO4
Kvantitet 1 g
Synonym Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Löslighetsinformation H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM)
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4]
Molekylvikt (g/mol) 730.71
Formel vikt 730.71
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation