Läs mer
Dihydrostreptomycinsulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11423080 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423080 5 g 5g
11433080 25 g 25g
11443080 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423080 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210040505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 5g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 5490-27-7
Molekylformel C42H88N14O36S3
Molekylvikt (g/mol) 1461.408
InChI-nyckel CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
PubChem CID 44134677
IUPAC-namn 2-[3-(diaminometylidenamino)-4-[3-[4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-(metylamino)oxan-2-yl]oxi-4-hydroxi-4-(hydroximetyl)-5-metyloxolan-2-yl]oxi-2,5,6-trihydroxicyklohexyl]guanidin; svavelsyra
LEDER CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrostreptomycin sulfate
Kvantitet 5 g
Formel vikt 730.7
Fysisk form Pulver