Läs mer
Dihydrotetrakis (trifenylfosfin)ruthenium, TRC
Produktkod. 30364490
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30364490 500 mg
1 options
Produktkod. 30364490 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD195290500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium
CAS 19529-00-1
Molekylformel C72 H62 P4 Ru
Kvantitet 500 mg
Synonym Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dihydridrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
InChI formel InChI=1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
LEDER c1ccc(cc1)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)[RuH2]([P](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)([P](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)[P](c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC-namn dihydrido-tetrakis(triphenyl-λ^{4}-fosfanyl)ruthenium
Molekylvikt (g/mol) 1152.25
Formel vikt 1152.2845