Läs mer
Dihydrouracil, MedChemExpress
Produktkod. 16439366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439366 100 mg
1 options
Produktkod. 16439366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012926
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrouracil
CAS 504-07-4
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6N2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 5,6-Dihydrouracil
Löslighetsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CCNC(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 114.1
Formel vikt 114.1
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism