Läs mer
Dihydrovitamin K1 Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrovitamin K1 Diacetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H52O4/c1-24(2)14-11-15-25(3)16-12-17-26(4)18-13-19-27(5)22-23-31-28(6)34(38-29(7)36)32-20-9-10-21-33(32)35(31)39-30(8)37/h9-10,20-22,24-26H,11-19,23H2,1-8H3/b27-22+/t25-,26-/m1/s1 |
| Formel vikt | 536.3866 |
| Procent renhet | >95% |