missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dihydroxy Melphatalan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroxy Melphatalan |
| CAS | 72143-20-5 |
| Molekylformel | C13H20N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanine, 3-[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]alanine, Melphalan Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O4/c14-12(13(18)19)9-10-1-3-11(4-2-10)15(5-7-16)6-8-17/h1-4,12,16-17H,5-9,14H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | OCCN(CCO)C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.31 |
| Formel vikt | 268.1423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?