Läs mer
Dihydroxy Moxonidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroxy Moxonidine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4-11-6(14)5(7(15)12-4)13-8-9-2-3-10-8/h2-3H2,1H3,(H2,9,10,13)(H2,11,12,14,15) |
| Formel vikt | 209.0913 |