Läs mer
Dihydroxy Oxaliplatin-Pt(IV), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN'][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-dihydroxyplatinum |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q;;;;+4/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1 |
| Formel vikt | 431.0656 |