Läs mer
Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-stannane (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H13.2H2O.Sn/c2*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h2*4-8H,1H2,2-3H3;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 420.1111 |