Läs mer
Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Produktkod. 15492787
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492787 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15492787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046886.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 90614-07-6
Dijod(p-cymen)rutenium(II)dimer kan användas som katalysator för många reaktioner såsom ruteniumkatalyserad hydrering, framställning av ferrocenyl-aryldifosfinligander av Walphos-typ, ruteniumkatalyserade syntesreaktioner och enantioselektiva och hydrering av olefinketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90614-07-6
MDL-nummer MFCD08064027
Synonym Di-μ-iodobis[(p-cymene)iodoruthenium(II)]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diiodo(p-cymene)ruthenium(II) dimer
Färg Brun-Gul
Kvantitet 1 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 978.2
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.