Läs mer
Diiodoacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diiodoacetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2I2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| Formel vikt | 311.8144 |
| Procent renhet | >95% |