Läs mer
Diiodoacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diiodoacetonitrile |
| CAS | 959961-04-7 |
| Molekylformel | C2HI2N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,2-Diiodoacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C2HI2N/c3-2(4)1-5/h2H |
| LEDER | IC(I)C#N |
| IUPAC-namn | 2,2-diiodoacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.84 |
| Formel vikt | 292.8198 |